Descripción
Los modelos Motic™ Panthera TEC POL presentan una gran flexibilidad para la inspección de todo tipo de materiales de polarización, muestras transparentes y opacas, desde entornos educativos hasta de control de calidad industrial. Incluso las estructuras birrefringentes transparentes de la biología y la medicina (células del músculo cardíaco, paredes celulares secundarias, etc.) se pueden detectar mediante la iluminación de Koehler completa con fuente de luz halógena/LED intercambiable.
- Objetivos del plano acromático UC centrados en el montaje sin tensión para obtener la máxima oscuridad del fondo de la imagen
- La fuente de luz incidente LED de 3 W se puede cambiar fácilmente a diferentes temperaturas de color
- Los soportes incidentes/transmitidos también llevan iluminación de Koehler completa con intercambiabilidad de LED/halógeno
- Plataforma giratoria de 360° para facilitar la colocación de la muestra
- Tubo intermedio con lente Bertrand enfocable y centrable preparado para el análisis conoscópico de cristales y minerales
- Cabezal tipo Siedentopf con 25° de inclinación
- Lentes de campo ancho con alto punto focal UC-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías y protectores oculares de caucho
- Una lente con retícula de mira y pivote de posicionamiento
- Cuerpo intermedio con analizador giratorio 360°, lente Bertrand, polarizador fijo y ranura para compensadores
- Objetivos acromáticos de planificación LD PL LD PL 5X/0,13, 10X/0,25, 20X/0,40
- Objetivos planos acromáticos sin tensión CCIS™ UC 40X/0,65/S
- Rastreador de luz Motic: Memoria de luz, modo de suspensión, indicador LED de intensidad y modo de luz con portaobjetivos con código invertido quíntuple
- Puerto USB para fuente de alimentación de cámara externa
Especificaciones
Condensador oscilante acromático N.A. 0,90/0,13 | |
Punto focal alto de campo ancho 10X/20 mm | |
Halógeno/LED | |
Plano acromático CCIS™ UC | |
Microscopio polarizador | |
Observación de muestras con birrefringencia y birreflexión | |
Quíntuple invertido | |
Entre 0,6 y 17,3 mm | |
17,7 in | |
10,4 kg |
Diafragma iris | |
Tipo de trinocular Siedentopf | |
50X, 100X, 200X, 400X | |
Panthera TEC POL Epi | |
20 mm | |
Filtro azul, cable de alimentación, tapa antipolvo, llave Allen, llave de portaobjetivos ajustable, bombilla HAL de repuesto, tabla de colores de interferencia, tornillos, 4 objetivos | |
2 años para piezas eléctricas, 5 años para piezas ópticas y mecánicas | |
410 x 300 x 450 mm | |
450 mm | |
110/240 V |