Learn More
Pantoprazol, hidrato de sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15557539
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 718635-09-7
Fórmula molecular C16H14F2N3NaO4S
Peso molecular (g/mol) 405.35
Número MDL MFCD08704580
Clave InChI YNWDKZIIWCEDEE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo pantoprazole sodium, pantoprazole sodium hydrate, pantozol hydrate, protonix hydrate, c16h14f2n3nao4s.h2o, sodium pantoprazole 1-hydrate, pantoprazole sodium hydrate hplc, 5-difluoromethoxy-2-3,4-dimethoxypyridin-2-yl methanesulfinyl-1-sodio-1,3-benzodiazole hydrate, 5-difluoromethoxy-2-3,4-dimethoxy-2-pyridinyl methyl sulfinyl-1h-benzimidazole sodium salt hydrate
PubChem CID 23684923
Nombre IUPAC sodium 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methanesulfinyl]-1H-1,3-benzodiazol-1-ide
SMILES [Na+].COC1=C(OC)C(CS(=O)C2=NC3=CC(OC(F)F)=CC=C3[N-]2)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantoprazole sodium salt hydrate
Punto de fusión 151.0°C to 155.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad (1% in water) Clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.35
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pantoprazole sodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.