Learn More
Epredia™ Tinciones de Papanicolaou EA
Código de producto. p-4530217 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
Tipo:
Solución EA-50
Solución EA-65
Tamaño de la unidad:
3.79 litro
cada uno
Código de producto. 10464340
Marca: Epredia™ 75511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Controle los tonos e intensidades de color de su trabajo con las soluciones EA para tinción de Papanicolaou Epredia™, útiles tanto para tinción ginecológica como para no ginecológica.
Controle los tonos e intensidades de color de su trabajo con las soluciones EA para tinción de Papanicolaou Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, útiles tanto para tinción ginecológica como para no ginecológica.
  • EA-36 y EA-50 se utilizan junto con OG-6 para la tinción ginecológica.
  • EA-65 se utiliza con OG-6 para la tinción no ginecológica.
  • La EA modificada es una modificación de Gill que minimiza la precipitación, reduce el tiempo de tinción y no contiene Bismarck Brown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Solución EA-50
Descripción del artículo EA-50; 3,79 l (1 galón)
Cantidad 1 gal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Papanicolaou Stain EA-50
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, methanol, isopropanol, phosphotungstic acid, bismarck brown Y, eosin-Ydye, fast green fcf