Learn More
Clorhidrato de papaverina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11427096 5 g 5 g
11437096 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11427096
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25412.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 61-25-6 | C20H22ClNO4 | 375.849 g/mol
Papaverine hydrochloride is used as a smooth muscle relaxant, with noted treatment for impotence. It can also act as a cerebral vasodilator through the possible inhibition of PDE (phosphodiesterases) and/or calcium channel actions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml), DMSO, metanol, etanol 100 % y cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-25-6
Fórmula molecular C20H22ClNO4
Peso molecular (g/mol) 375.849
Número MDL MFCD00012745
Clave InChI UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
PubChem CID 6084
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxiisoquinolina; clorhidrato
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Papaverine hydrochloride
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,7019
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.85
Porcentaje de pureza 99%