Learn More
Macherey-Nagel™ Indicador de papel rojo tornasol pH 5,0-8,0
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Intervalo de pH:
Desde 5 hasta 8
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Indicador de papel rojo tornasol pH 5,0-8,0 libro 100 unidades 10 mm x 75 mm
- Indicador de papel de pH
- Rojo tornasol
- pH 5,0-8,0
- 100 unidades por libro
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | Desde 5 hasta 8 |
| Formato | Papel |
| Tipo | Varilla indicadora de pH |