Learn More
Memmert™ Estufa de parafina con TwinDISPLAY
Utilice estas estufas para el control de la temperatura en ciencia, investigación y pruebas de materiales en el sector industrial. Las estufas universales de convección natural Memmert™ con TwinDISPLAY son ideales para la preparación de muestras en aplicaciones científicas y de investigación.
Marca:  Memmert™ UN30pa
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12815843
  • 3050.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La gama de estufas universales Memmert «U» ofrece un control de temperatura extraordinariamente preciso, uniforme y suave para todo tipo de aplicaciones como, por ejemplo, ensayos de materiales, envejecimiento de chips informáticos, experimentos complejos con cargas muy sensibles, secado o templado de componentes electrónicos, endurecimiento de resina plástica o calentamiento de plastilina. Los accesorios y apliques de estas estufas de calentamiento y secado tienen un carácter práctico, con funciones de programa diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones, e incluso cuando se utilizan de forma intensiva, su estructura en acero inoxidable duradero no pierde nada en aspecto o en confiabilidad. Elija entre 32 modelos diferentes para encontrar el más adecuado a sus necesidades, junto con una amplia gama de accesorios cómodos, homologados y probados. En función de su aplicación, las dos variantes de modelo, SingleDISPLAY y TwinDISPLAY, cubren todos los requisitos de seguridad térmica, la precisión y la garantía de calidad.
  • Cada vez que se diseña una estufa de calentamiento se invierten más de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y abundantes comentarios de los usuarios a partir de la experiencia práctica
  • Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
  • Escala de temperatura hasta + 300 °C
  • Ocho tamaños de modelo de 30 l a 750 l
  • Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Modelos de convección natural o de circulación forzada de aire N/F
  • Funcionalidad aumentada con accesorios cómodos, homologados y probados
  • Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
  • Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
  • Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
  • Los valores de temperatura de todas las estufas universales se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
  • En todas las estufas universales se ha comprobado la seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
Especificaciones
CE
De 20 °C a 80 °C
UN30PA
400 mm
320 mm
250 mm
115/230 V
50/60 Hz
32 l
Acero inoxidable
585 mm
704 mm
434 mm
44 kg
1,6 kW
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Estufa de parafina con TwinDISPLAY > Capacidad: 32 l; n.º de rejillas: 3