Learn More
Memmert™ Estufa de parafina con TwinDISPLAY
Utilice estas estufas para el control de la temperatura en ciencia, investigación y pruebas de materiales en el sector industrial. Las estufas universales de convección natural Memmert™ con TwinDISPLAY son ideales para la preparación de muestras en aplicaciones científicas y de investigación.
Marca: Memmert™ UN75pa
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La gama de estufas universales Memmert «U» ofrece un control de temperatura extraordinariamente preciso, uniforme y suave para todo tipo de aplicaciones como, por ejemplo, ensayos de materiales, envejecimiento de chips informáticos, experimentos complejos con cargas muy sensibles, secado o templado de componentes electrónicos, endurecimiento de resina plástica o calentamiento de plastilina. Los accesorios y apliques de estas estufas de calentamiento y secado tienen un carácter práctico, con funciones de programa diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones, e incluso cuando se utilizan de forma intensiva, su estructura en acero inoxidable duradero no pierde nada en aspecto o en confiabilidad. Elija entre 32 modelos diferentes para encontrar el más adecuado a sus necesidades, junto con una amplia gama de accesorios cómodos, homologados y probados. En función de su aplicación, las dos variantes de modelo, SingleDISPLAY y TwinDISPLAY, cubren todos los requisitos de seguridad térmica, la precisión y la garantía de calidad.- Cada vez que se diseña una estufa de calentamiento se invierten más de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y abundantes comentarios de los usuarios a partir de la experiencia práctica
- Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
- Escala de temperatura hasta + 300 °C
- Ocho tamaños de modelo de 30 l a 750 l
- Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
- Modelos de convección natural o de circulación forzada de aire N/F
- Funcionalidad aumentada con accesorios cómodos, homologados y probados
- Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
- Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
- Los valores de temperatura de todas las estufas universales se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
- En todas las estufas universales se ha comprobado la seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
CE | |
De 20 °C a 80 °C | |
UN75PA | |
400 mm | |
560 mm | |
330 mm | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
74 l | |
Acero inoxidable | |
585 mm | |
944 mm | |
514 mm | |
65 kg | |
2,5/2,2 kW |
Título del producto
Memmert™ Estufa de parafina con TwinDISPLAY > Capacidad: 74 l; n.º de rejillas: 6
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido