Learn More
Amcor Película para envolver para laboratorio Parafilm™ M
Descripción
Cobertura eficiente y rentable para tubos de ensayo, vasos de precipitados, viales, placas de Petri, matraces y otros instrumentos y objetos con superficies irregulares.
- Protege la integridad de las aplicaciones de investigación con una barrera estanca contra la humedad que mantiene un sellado fuerte y no se suelta del instrumental de vidrio, a pesar de la desgasificación.
- Reduce el riesgo de manipulación de datos con una cubierta inodora, incolora y semitransparente
- Evita la pérdida de humedad y volumen debido a la composición del material y a la junta hermética.
- El material flexible y autosellante permite que se pegue alrededor de formas y superficies irregulares.
- Se estira más del 200 % de la longitud original.
- Resistente hasta 48 horas contra muchas sustancias polares, como soluciones salinas, ácidos inorgánicos y soluciones alcalinas.
Permeabilidad
- Oxígeno: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d a 23 °C y 50% HR
- Dióxido de carbono: (Método IR modulado) 1200 cc/m² d a 23 °C y 0 % HR
- Vapor de agua: (ASTM F1249-01)
- Plano: 1 g/m² d a 38 °C y 90 % HR
- Con pliegues: 1 g/m² d a 38 °C y 90 % HR
Efectos de los reactivos comunes
- Permanganato potásico
- 5 %: no hay ningún efecto aparente excepto la coloración marrón oscura permanente en 18 horas
- 0,1%: igual que al 5 %, excepto ligeramente menos color
- Solución de yodo (0,1 N):
- ningún efecto excepto la tinción marrón en 18 horas
- Alcohol etílico (95 %):
- no hay efecto aparente excepto un poco de blanqueamiento de la cara en 24 horas
- Sin efecto aparente en 24 horas:
- Conc. ácido clorhídrico (12 N) dil. (5 N)
- Conc. ácido sulfúrico (36 N) dil. (5 N)
- Conc. ácido nítrico (16 N) dil. (5 N)
- Conc. hidróxido sódico (22 %)
- Conc. hidróxido de amonio (28 % NH3)
- Solución de sal (NaCl) (20 %)
- Alcohol isopropílico (99 %)
- No recomendado para su uso con disolventes clorados, alifáticos no polares y aromáticos.
- La película se vuelve suave y cohesiva a aproximadamente de 54 a 66 °C
Información de órdenes
Los rollos 13-374-10, 13-374-12 y 13-374-16 se envasan en cajas de cartón de dispensación.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Cobertura eficiente y rentable, mayor envoltura para asegurar aún más topes, tapas y tapones, y revestimiento de estantes y bandejas para evitar que se resbalen los frascos o los instrumentos. |
| Longitud (imperial) | 125 ft |
| Color | Natural |
| Descripción | Amcor PM996 |
| Tipo de producto | Película de sellado |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 10 cm |
| Longitud (métrico) | 38 m |
| Material | Termoplástico |
| Grosor | 5 mil |
| Mostrar más |