Learn More
Solución de paraformaldehído, 4 % en PBS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15670799
Solución de paraformaldehído, 4 % en PBS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15670799 Tienda Thermo Scientific Productos
1 l
Click to view available options
Cantidad:
1 l
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Código de producto. 15670799
Marca: Thermo Scientific J19943.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Solución de paraformaldehído, 4 % en PBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde Solution
Forma física Solución
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 l
Concentración 4% in PBS
Número MDL MFCD00133991
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote245173 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberJ19943.K2
Número de lote233480 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog NumberJ19943.K2
Número de lote235885 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ19943.K2
Número de lote235575 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ19943.K2
Número de lote195273 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2023 Catalog NumberJ19943.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraformaldehyde solution, 4% in PBS, Affymetrix/USB
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Paraformaldehyde
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Solución de paraformaldehído, 4 % en PBS, Thermo Scientific Chemicals >