Learn More
Labconco™ Accesorio para carcasa sin conductos Paramount™, superficie de trabajo de epoxi sólido
Accesorio para carcasa sin conductos Labconco™ Paramount™, superficie de trabajo epóxica sólida con resistencia química que se utiliza para adaptarse a una gran variedad de carcasas Labconco™.
Marca: Labconco™ 3909902
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Superficie de trabajo de epoxi sólido
- Resistentes a sustancias químicas
- Color:Negro
- Con placas para contener derrames
- Sin recorte de colector
- Con contorno para ajustarse a las dimensiones de las carcasas sin conductos Paramount
- Se ofrecen en anchos de 61 cm, 91 cm, 122 cm, 152 cm y 183 cm (2 pies, 3 pies, 4 pies, 5 pies y 6 pies)
Especificaciones
Superficie de trabajo | |
29 in | |
Carcasa sin conductos Paramount | |
25,4 mm | |
100 lb | |
48 in | |
Epoxi |
Negro | |
73,7 cm | |
1 in | |
Un año | |
45 kg | |
121,9 cm |
Título del producto
Labconco™ Accesorio para carcasa sin conductos Paramount™, superficie de trabajo de epoxi sólido > Fondo:73,7 cm, Ancho:121,9 cm; Peso:45kg (100 lb.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido