Learn More
Base pararosanilina, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pararosaniline base |
Punto de fusión | 205.0°C |
Color | Morado |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 13, 733 |
Información de solubilidad | Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.38 |
Forma física | Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Nombre del producto
- Pararosaniline base
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.