Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de pararosanilina, 95 %, puro
34.27€ - 257.28€
CAS 569-61-9
Fórmula molecular C19H17N3·HCl
Peso molecular (g/mol) 323.83
Clave InChI JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)-(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10746003
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
416800050
5 g Frasco de vidrio
34.27€
5 g
10507182
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
416800250
25 g Frasco de vidrio
93.06€
25 g
11946931
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
416801000
100 g Frasco de vidrio
257.28€
100 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ideal para análisis mediante ICP-MS y ICP-MS de alta resolución.
  • Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
  • Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
  • Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP para PFA limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
  • Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación: disponible en COA
Especificaciones
569-61-9
323.83
basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
CHEBI:87663
C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
C19H17N3·HCl
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
11292
4-[(4-aminofenil)-(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
Especificaciones
Pararosaniline chloride
569-61-9
Polvo cristalino
C19H17N3·HCl
Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
323.83
CHEBI:87663
95%
Auténtico
268.0°C to 270.0°C
Verde
97.5% min. (HPLC)
basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
4-[(4-aminofenil)-(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
11292
323.83
Pure
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede provocar cáncer.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 209-321-2
Nombre del producto
  • Pararosaniline chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.