Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de pararosanilina, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. p-178323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10390934 5 g Frasco de vidrio 5 g
10104620 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10571671 100 g Frasco de vidrio 100 g
11926931 500 g Frasco de vidrio 500 GR
4 options
Código de producto. 10390934
Marca: Thermo Scientific Chemicals 227880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 569-61-9 | C19H18ClN3 | 323.824 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569-61-9
Fórmula molecular C19H18ClN3
Peso molecular (g/mol) 323.824
Número MDL MFCD00001657
Clave InChI JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)-(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pararosaniline chloride
Punto de fusión 268.0°C to 270.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.83
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pararosaniline chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.