Learn More
Parker domnick hunter™ Cartucho de desecante transparente para generadores de gas hidrógeno
Contiene una combinación de gránulos de desecante blancos y gránulos indicadores naranjas que cambian a transparente a medida que se saturan.
Marca:  Parker domnick hunter™ 604970050
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 12517005
  • 555.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Contiene una combinación de gránulos de desecante blancos y gránulos indicadores naranjas que cambian a transparente a medida que se saturan.
  • El cartucho desechable no se puede regenerar por calor.
  • Sellado al vacío en papel de aluminio.
  • Se adapta a todos los modelos de generadores de hidrógeno domnick hunter™ UHP.
Especificaciones
Especificaciones
Combinación de gránulos de desecante blancos y gránulos indicadores naranjas que cambian a transparente a medida que se saturan.
Generadores de gas hidrógeno uhp-20h, uhp-40h y uhp-60h
Cartucho de desecante
Generadores de gas hidrógeno uhp-20h, uhp-40h y uhp-60h