Learn More
Parker domnick hunter™ Generadores de hidrógeno ultrapuro para GC y GC/MS
Código de producto. 12862636
Change view
Click to view available options
Caudal:
250 ml/min.
500 ml/min
Vataje:
210w
230w
Modelo:
40H-MD
60H-MD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Vataje Modelo unitSize
12862636 250 ml/min. 210w 40H-MD cada uno
12872636 500 ml/min 230w 60H-MD cada uno
2 options
Código de producto. 12862636
Marca: Parker domnick hunter™ 40HMD
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los generadores de pureza ultra alta y bajo mantenimiento suministran hidrógeno para aplicaciones de gases portadores de GC y GC/MS, además de todos los detectores de combustión utilizados habitualmente en GC
Genere hidrógeno a partir de agua desionizada y electricidad, a baja presión y solo bajo demanda. Elija entre tres modelos diferentes, con caudales de 160 ml/min a 500 ml/min. Todos los modelos cuentan con un sistema único de alarma y monitorización de generadores que garantiza una alta fiabilidad y seguridad para el usuario.
  • La membrana de intercambio iónico produce un flujo de hidrógeno ultrapuro; el secador desecante regenerativo lo purifica aún más para su uso como gas portador.
  • Gas bajo demanda: sin periodo de calentamiento.
  • Las unidades de compresión celular y gestión del agua garantizan la fiabilidad y longevidad de las células.
  • El sistema de monitorización/alarma proporciona detección automática de fugas de hidrógeno y monitorización continua de parámetros vitales
  • El sistema de protección contra explosiones de siete etapas más un mínimo de gas almacenado implican un funcionamiento seguro
Los productos de este grupo tienen una fuente de alimentación universal y pueden utilizarse con cualquier tensión 100-230 V 50/60 Hz.
Compliance
Conformidad con CE, CSA y UL.
Garantía
Dos años, celda; un año, todo el sistema
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, CSA, UL
Fondo (imperial) 18,5 in
Fondo (métrico) 47 cm
Caudal 250 ml/min.
Altura (imperial) 17,9 in
Altura (métrico) 45,6 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. De 5 °C a 40 °C
Puerto de salida Accesorio de compresión de 0,64 cm (0,125 in)
Tensión 90 - 264 V
Peso (métrico) 25 kg
Anchura (imperial) 13,5 in
Requisitos eléctricos De 90 a 264 V, 50/60 Hz
Modelo 40H-MD
Presión De 10 a 100 psi
Vataje 210w
Frecuencia 50/60 Hz
Pureza 99,9999%
Tipo Generador de gas portador de hidrógeno