Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de paroxetina hemihidrato, 98 % Código de producto.: 15863855
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de paroxetina hemihidrato, 98 %
Código de producto. 15863855
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15863855
Marca: Thermo Scientific Chemicals 462630010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110429-35-1
Fórmula molecular C19H20FNO3
Peso molecular (g/mol) 329.37
Clave InChI AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
Nombre IUPAC (3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-iloxi)metil]-4-(4-fluorofenil)piperidina
SMILES FC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1CCNC[C@H]1COC1=CC=C2OCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Color Transparente, sin color
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmf, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.83
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0450200 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number462630050,462630010
Número de loteA0393072 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number462630050,462630010
Número de loteA0393370 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/08/2020 Catalog Number
compliance-icons
Nombre del producto
  • Paroxetine hydrochloride hemihydrate, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Piperidine, Paroxetine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de paroxetina hemihidrato, 98 % >