Learn More
Tocris Bioscience™ Paroxetine maleate
Highly potent and selective 5-HT uptake inhibitor
216.00€ - 746.00€
Especificaciones
Pureza | >99% |
---|---|
Tipo de producto | Paroxetine maleate |
Peso molecular | 445.44 |
Inhibidores | Paroxetine maleate |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18083782
|
Tocris Bioscience™
2141/10 |
10 mg |
216.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18798566
|
Tocris Bioscience™
2141/50 |
50 mg |
746.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Highly potent and selective 5-HT uptake inhibitor that binds with high affinity to the serotonin transporter (Ki = 0.05 nM). Ki values are 1.1, 350 and 1100 nM for inhibition of [3H]-5-HT, [3H]-l-NA and [3H]-DA uptake respectively. Displays minimal affinity for α1-, α2- or β-adrenoceptors, 5-HT2A, 5-HT1A, D2 or H1 receptors at concentrations below 1000 nM, however displays weak affinity for muscarinic ACh receptors (Ki = 42 nM). Antidepressant and anxiolytic in vivo.Especificaciones
>99% | |
Paroxetine maleate | |
445.44 | |
Paroxetine maleate |
Para uso exclusivo en investigación