Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión parcial para laboratorio con alcohol verde
Ideal para el uso con fines didácticos. Los termómetros de inmersión parcial Brannan™ Initial™ ofrecen un ahorro importante sin comprometer la calidad y exactitud tradicionales de Brannan.
Marca:  Brannan™ 44/430/5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15643204
  • 2.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Lleno de alcohol de colores brillantes y sin mercurio. Los termómetros rellenos de alcohol de inmersión parcial Brannan™ utilizan materiales de llenado especialmente seleccionados que cubren temperaturas de hasta -200 °C y disponen de una tapón sin rosca con anillo de suspensión.
Una gama de termómetros con relleno verde inofensivo (miscible en agua), reciclable, fácil de leer. Bulbo integral con punta de agitación reforzada. Ideal para el uso con fines didácticos.
Especificaciones
Especificaciones
Alcohol verde
Tapón no enrollable con anillo
Vidrio
110 °C
De -10 °C a +110 °C
1 °C
1.2 cm
inmersión total
155 mm
Termómetro de laboratorio
− 10 °C
± 1,5 °C
76 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Brannan™ Termómetro de inmersión parcial para laboratorio con alcohol verde > Intervalo de Intervalo: De-10a 110 grados C; longitud: 155 mm