Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión parcial para laboratorio con alcohol verde
Ideal para el uso con fines didácticos. Los termómetros de inmersión parcial Brannan™ Initial™ ofrecen un ahorro importante sin comprometer la calidad y exactitud tradicionales de Brannan.
Marca: Brannan™ 44/403/3
Descripción
Lleno de alcohol de colores brillantes y sin mercurio. Los termómetros rellenos de alcohol de inmersión parcial Brannan™ utilizan materiales de llenado especialmente seleccionados que cubren temperaturas de hasta -200 °C y disponen de una tapón sin rosca con anillo de suspensión.
Una gama de termómetros con relleno verde inofensivo (miscible en agua), reciclable, fácil de leer. Bulbo integral con punta de agitación reforzada. Ideal para el uso con fines didácticos.Especificaciones
Ideal para el uso con fines didácticos | |
305 mm | |
Alcohol verde | |
De -10 °C a +110 °C | |
1.2 cm |
inmersión parcial | |
Glass | |
Termómetro | |
1 °C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.