Learn More
Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers
Descripción
Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio.Los recipientes de vidrio con certificado para partículas Thermo Scientific™ están probados para cumplir con los criterios de un nivel bajo de partículas y disponen de un certificado que así lo confirma. Están montados de modo que contienen solo 5 partículas por mililitro >0,5 micrómetros.Gran variedad de recipientes estándar con certificado para partículas disponibles.También ofrecemos limpieza personalizada por encargo de recipientes no estándar.
- Vidrio de clase 100/10.
- Con cada envío se incluye un certificado de análisis.
- Disponibles en formato transparente o ámbar.
- Montado con tapones de polipropileno antiderrames con revestimientos de PTFE químicamente inerte que no contienen adhesivos.
- Los frascos individuales vienen envasados en dos bolsas para mantener su integridad hasta el momento de uso.
- Los bidones de 4 l son aptos para transporte de materiales peligrosos en conjunto con un embalaje combinado.
Recomendado para:
Aplicaciones con niveles bajos de partículas
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Ámbar |
Descripción | Frasco redondo tipo Boston de vidrio ámbar con tapón superior cerrado |
Diámetro (imperial) | 1,875 in |
Material | Vidrio |
N.º por caja | 12 |
Altura (métrico) | 111,13 mm |
Tipo de producto | Boston Round Bottle |