Learn More
3M™ Filtro de partículas, serie 2000
Ofrece baja resistencia a la respiración. El filtro de partículas 3M utiliza cartuchos de estilo bayoneta para máscaras completas y parciales.
Marca: 3M™ 7100015050
70.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22860kg
Descripción
- Filtros de partículas ligeros con baja resistencia a la respiración
- Conexión de cartucho de tipo bayoneta para su colocación en una pieza facial
- Filtros aprobados conforme a EN143:2000
Especificaciones
EN143 : 2000, Aprobado por la CE | |
Partículas sólidas y líquidas | |
Filtro de partícula |
Bayoneta | |
P2 R | |
Mascarillas faciales medias y completas |