Learn More
3M™ Respirador de partículas Serie K100
Código de producto. 11755993
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP1
FFP2
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 200
Código de producto. 11755993
Marca: 3M™ 7000108735
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona una protección cómoda, sólida y profesional a un precio asequible.
Proporciona una protección cómoda, sólida y profesional a un precio asequible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN149:2001+A1 2009 NR D
Color Blanco
Design Type Diamond-shaped front, single loop strap
Tipo de filtro FFP1
Con válvula de exhalación Sí
Eficacia de filtro FFP1
Para utilizar con (aplicación) Exposure to dust particles and /or solid and non-volatile liquid particles
Incluye Includes yellow coloured noseclip for easy identification (FFP1)
Forma Diamond shape front