Learn More
3M™ Mascarillas
Ayudan a mejorar el ajuste a la forma y el tamaño de la cara del usuario. Las mascarillas 3M™ son reutilizables y pueden usarse durante más de un turno.
Marca: 3M™ 7100081542
38.70 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25200kg
Description
- El material de alto rendimiento del filtro hace que sea más fácil respirar a través de él
- El material flexible se adapta cómodamente a una amplia variedad de formas y tamaños de cara, lo que proporciona un ajuste personalizado
- El innovador diseño contorneado está ideado para ofrecer un sellado más seguro alrededor de la nariz
- Diademas trenzadas ajustables y con codificación por colores con 4 puntos de ajuste que proporcionan una mayor sensación de seguridad
- Es fácil de limpiar con las toallitas limpiadoras para el sello facial 3M™ 105 (de acuerdo con EN 149+A1), lo que mejora la higiene para el usuario
- Resistencia frente a la deformación y buen funcionamiento en entornos calurosos y húmedos
- Clasificación EN 149 «R». Reutilizable
- La válvula Cool Flow™ permite la evacuación de las acumulaciones de calor, ofrece un uso más fresco y cómodo y ayuda a minimizar el riesgo de que se empañen las gafas
Specifications
Rojo | |
Metalurgia, procesamiento químico, construcción, sector farmacéutico, construcción naval, procesamiento químico, construcción, sector farmacéutico | |
Copa |
Respirador para partículas | |
Sí |