Learn More
IBA Lifesciences Vector de E. coli pASK-IBA
Vectores de expresión de E. coli pASK-IBA que codifican una Strep-tag™II y resistencia al cloranfenicol
Marca: IBA Lifesciences 2-1323-000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los vectores de pASK-IBA son vectores clásicos de clonación diseñados para la expresión de E. coli periplásmica o citoplasmática de proteínas recombinantes con la Strep-tag™II fusionada con al terminal C o N.Llevan el casete de resistencia al cloranfenicol para la selección de células transformadas de E. coli, de origen F1 y ColE1 para un número de copia de plásmidos alto, un sitio de clonación múltiple con sitios de reconocimiento para varias enzimas de restricción comunes (por ejemplo, EcoRI, SmaI, BamHI, SalI y PstI) y el promotor/operador de tetraciclina inducible para la expresión regulada de las proteínas.Algunos llevan la señal de ompA para la secreción periplásmica de la proteína recombinante. El vector se puede combinar con cualquier cepa de E. coli ya que el promotor de tet trabaja independientemente del fondo genético de E. coli.La expresión de la proteína recombinante se induce mediante la adición de anhidrotetraciclina, que es un derivado de la tetraciclina que no presenta actividad antibiótica.Durante la secreción en el espacio periplásmico, la secuencia de la señal de ompA se disociará.Especificaciones
Suspensión | |
Tampón TE | |
E. coli | |
Origen F1 y ColE1 | |
Señal OMPA para secreción periplásmica | |
Clonación directa | |
pASK-IBA4C |
Tet | |
Cloranfenicol | |
N-terminal | |
aprox. 3 kb | |
Strep-tag™II | |
250 ng/μl |