Learn More
Azul patentado V, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Patent blue V, sodium salt |
Contenido de tinte | 80% min. |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 582.67 |
Envase | Frasco de vidrio |
Color | Azul-verde |
Cantidad | 25 g |
Forma física | Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Patent Blue V, sodium salt