Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Prueba de hisopo de proteínas Path-Chek
Prueba de hisopo simple e instantánea para la evaluación de la eficacia de limpieza mediante la detección de proteínas y posibles alérgenos.
Marca: Novacyt - Microgen Bioproducts PC006
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Prueba de higiene Path-Chek
- Sistema de prueba rápida diseñado para la detección de una serie de bacterias de superficies de trabajo y del entorno de procesamiento.
- Prueba de hisopo simple e instantánea para la evaluación de la eficacia de limpieza mediante la detección de proteínas y posibles alérgenos.
Especificaciones
Proteínas, posibles alérgenos | |
Prueba de hisopo | |
100 pruebas |