Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Kit de prueba combinada de rotavirus/adenovirus PathFlow
Kit de prueba combinada de rotavirus/adenovirus Microgen Bioproducts PathFlow
Marca: Novacyt - Microgen Bioproducts M595CE
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Inmunoensayo para la detección cualitativa de adenovirus
Especificaciones
ISO13485 ISO9001 | |
Sí | |
Anticuerpo específico para rotavirus y adenovirus | |
Hisopo | |
Tira reactiva | |
Recipiente de heces/recogida de muestras, temporizador, centrífuga y pipeta | |
Plástico | |
Animal | |
25 pruebas y 1 frasco (3 ml) | |
Rotavirus y adenovirus | |
Eucariota |
De 2 °C a 30 °C | |
CLIA no renunciada | |
25 pruebas | |
Rotavirus: 97,3%; adenovirus: 95,2% | |
Un inmunoensayo cualitativo y de flujo lateral para la detección de rotavirus y adenovirus en muestras de heces humanas | |
25 pruebas | |
1/prueba | |
Cartón con bolsas de papel de aluminio selladas | |
Contiene anticuerpos anti-rotavirus y partículas recubiertas de anticuerpos anti-adenovirus y anticuerpos anti-rotavirus y anticuerpos anti-adenovirus con recubrimiento en la membrana | |
Rotavirus: 97,1 %; adenovirus: 97,7% | |
15 minutos |