Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress CCR5 Activated GPCR Internalization Assay
The PathHunter™ eXpress CCR5 Activated GPCR Internalization Assay measures CCR5 (GPCR) internalization via early-endosome localization. eXpress kits contain all assay materials: cells, reagents, and plates.
Marca: DiscoverX 93-0653E3CP0M
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The PathHunter™ CCR5 Activated GPCR internalization eXpress kit provides an easy to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) affecting GPCR activation and internalization. This kit assesses ligand (e.g. CCL3/MIP-1α) based internalization of CCR5 via detection of localization to the early endosome. This product uses EFC technology. The included cells overexpress EA-tagged β-arrestin 2 as well as a PK-tagged early endosome protein and untagged CCR5. Upon ligand-induced receptor activation, β-arrestin 2 is recruited to the activated GPCR and the resulting CCR5-arrestin complex is internalized to the early endosome, leading to production of EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.Specifica
GPCR | |
200 dp (2 x 96-well) | |
CCR5 |
Assay-Ready eXpress Kits | |
CCR5 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
DiscoverX PathHunter™ eXpress CCR5 Activated GPCR Internalization Assay
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto