Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress DDR1 Functional Assay
Click to view available options
Cantidad:
200 dp (2 x 96-pocillos)
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The PathHunter™ eXpress DDR1 Functional Assay provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting RTKs. This kit assesses RTK activation via detection of activated DDR1 dimerization-induced SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cells overexpress PK-tagged DDR1 and an EA-tagged SH2 domain protein. Upon ligand-induced receptor activation, SH2-EA recruitment leads to production of EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Receptor Phosphorylation |
| Para utilizar con (aplicación) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Agonista primario | Bovine Type II Collagen, Immunization Grade |
| Cantidad | 200 dp (2 x 96-pocillos) |
| Entrada diana | DDR1 |
| Línea de células | U2OS |
| Objetivo | DDR1 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.