Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress EDNRB Total GPCR Internalization Assay
Click to view available options
Cantidad:
1000 dp (10 x 96-pocillos)
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The PathHunter™ EDNRB Total GPCR internalization eXpress kit provides an easy to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) affecting GPCR activation and internalization. This kit assesses ligand (e.g. endothelin-3) based internalization of EDNRB via detection of localization to the early endosome. This product uses EFC technology. The included cells overexpress PK-tagged EDNRB and an EA-tagged early endosome protein. Upon ligand-induced receptor activation, resulting internalization of the EDNRB receptor to the early endosome leads to production of EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Total Internalization |
| Para utilizar con (aplicación) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Agonista primario | Endothelin-3 human, rat |
| Cantidad | 1000 dp (10 x 96-pocillos) |
| Entrada diana | EDNRB |
| Línea de células | U2OS |
| Objetivo | EDNRB |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.