Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress GPR75 CHO-K1 β-Arrestin Orphan GPCR Assay
The PathHunter™ eXpress GPR75 CHO-K1 β-Arrestin Orphan GPCR Assay measures GPR75 (GPCR) activity via recruitment of β-Arrestin2. eXpress kits contain all assay materials: cells, reagents, and plates.
Marca: DiscoverX 93-0363E2ACP1L
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The PathHunter™ GPR75 eXpress kit provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This kit assesses ligand based activation of GPR75 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cells overexpress PK-tagged GPR75 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of GPR75 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates. Orphan receptor with unknown ligand.Especificaciones
GPCR | |
1,000 dp (10 x 96-well) | |
CHO-K1 |
Assay-Ready eXpress Kits | |
GPR75 | |
GPR75 |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
DiscoverX PathHunter™ eXpress GPR75 CHO-K1 β-Arrestin Orphan GPCR Assay
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido