Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress NMBR Total GPCR Internalization Assay
The PathHunter™ eXpress NMBR Total GPCR Internalization Assay measures NMBR (GPCR) internalization via early-endosome localization. eXpress kits contain all assay materials: cells, reagents, and plates.
Marca: DiscoverX 93-0939E3CP5L
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The PathHunter™ NMBR Total GPCR internalization eXpress kit provides an easy to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) affecting GPCR activation and internalization. This kit assesses ligand (e.g. neuromedin B) based internalization of NMBR via detection of localization to the early endosome. This product uses EFC technology. The included cells overexpress PK-tagged NMBR and an EA-tagged early endosome protein. Upon ligand-induced receptor activation, resulting internalization of the NMBR receptor to the early endosome leads to production of EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.Especificaciones
Total Internalization | |
Neuromedin B (porcine) | |
NMBR | |
NMBR |
Assay-Ready eXpress Kits | |
1,000 dp (10 x 96-well) | |
U2OS |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
DiscoverX PathHunter™ eXpress NMBR Total GPCR Internalization Assay
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido