Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS INSRa Functional Assay
Click to view available options
Cantidad:
2 viales
Tamaño de la unidad:
2 ampollas
Descripción
The PathHunter™ U2OS INSRa Functional Assay provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting RTKs. This kit assesses RTK activation via detection of activated INSRa dimerization-induced SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PK-tagged INSRa and an EA-tagged SH2 domain protein. Upon ligand-induced receptor activation, SH2-EA recruitment leads to production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | SH2 Recruitment |
| Línea de células | U2OS |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Lines |
| Agonista primario | Insulin, Human |
| Cantidad | 2 viales |
| Entrada diana | INSRa |
| Número de acceso | NM_001079817 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.