Learn More
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa with Absorbent
Click to view available options
Tamaño:
A3
A4
A5
Dimensiones (L x An):
230 x 152 mm (9,1 x 6,0 in)
308 x 230 mm (12,1 x 9,1 in)
359 x 261 mm (14,1 x 10,3 in)
Incluye:
4 compartimentos
6 compartimentos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Suitable for the transportation of a variety of samples including:
- Diagnostic Samples
- Category A and B Infectious Substances
- Blood Vials
- Swabs
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | 4 compartimentos |
| Tamaño | A5 |
| Tipo | Leak-proof Sample Pouch |
| Dimensiones (L x An) | 230 x 152 mm (9,1 x 6,0 in) |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.