Learn More
Intelsius™ PathoShield™
The PathoShield™ is a complete shipping solution designed for the transportation of Category A and Category B biological materials. Each system is pre-printed with the required markings and includes all the components required to transport your sample safely.
101.54€ - 281.56€
Código de producto | Marca | Tamaño | Dimensions (LxWxH) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Dimensions (LxWxH) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17378599
|
Intelsius™
PA028 |
8 | 191 x 145 x 22 mm (7.5 x 5.7 x 0.9 in.) |
101.54€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17368599
|
Intelsius™
PA002 |
4 | 291 x 191 x 102 mm (11.4 x 7.5 x 4.0 in.) |
281.56€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15681632
|
Intelsius™
PA025 |
5 | 275 x 179 x 43 mm (10.8 x 7.0 x 1.7 in.) |
168.39€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Complete Category B shipping solution includes flexible 95kPa tested compliant secondary, absorbent, labels, and relevant UN markings
- Range of sizes suitable for shipping through postal and courier networks
- Suitable for a wide range of primaries including blood vials, swabs and sample containers
- Supplied flat packed for efficient storage and shipping prior to use
Especificaciones
Pouch | |
Sample Transport Packaging |