missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PBEF/Visfatin/NAMPT Antibody (Alt-100), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30156771
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30156771 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30156771

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328222CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

PBEF/Visfatin/NAMPT Monoclonal antibody specifically detects PBEF/Visfatin/NAMPT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PBEF/Visfatin/NAMPT
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Alt-100
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.4.2.12, MGC117256, NAmPRTase, Nampt, nicotinamide phosphoribosyltransferase, PBEF1110035O14Rik, PBEF1DKFZp666B131, Pre-B cell-enhancing factor, pre-B-cell colony enhancing factor 1, Pre-B-cell colony-enhancing factor 1, VF, VISFATIN
Especie del huésped Human
Inmunógeno NAMPT
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.