Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH 7,2
PBS (10X), pH 7,2
Marca: Gibco™ 70013016
54.65 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. La PBS está formulada sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de PBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación correcta con la herramienta de selección de medios.Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El PBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de PBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según las normas ISO 13485.
Las formas concentradas de la PBS Gibco™ pueden requerir un ajuste del pH en el momento de la dilución.
Especificaciones
500 mL | |
10 X | |
500 ml | |
De 2800 a 3200 mOsm/kg | |
Para uso diagnóstico in vitro |
De 5 °C a 30 °C | |
Solución salina tamponada con fosfato | |
Cultivo de células de mamífero | |
Desde 7,1 hasta 7,3 | |
Líquido |
Título del producto
Gibco™ PBS (10X), pH 7,2 > 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido