Learn More
PBS, solución salina tamponada con fosfato, polvo 10X, pH 7,4, Fisher BioReagents
Phosphate Buffered Saline (PBS), 10X Powder provides a convenient way to make 1 L of 10X stock PBS solution.
Marca: Fisher BioReagents BP665-1
27.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24341" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Proporciona una cómoda forma de hacer 1 l de solución 10X madre PBS
- Elimine la necesidad de pesar y mezclar componentes individuales
- Cuando se reconstituye en agua ultrapura como BP2819, cada paquete produce 1 l de una solución 10X PBS que contiene 1,37 M de NaCl, 0,027 M de KCl y 0,119 M de fosfatos
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- PBS es un tampón estándar utilizado en muchas aplicaciones bioquímicas para mantener el pH
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Blanco | |
Paquete de láminas | |
Sólido |
Temperatura ambiente | |
2 x 1 l |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PBS Phosphate Buffered Saline
Título del producto
PBS, solución salina tamponada con fosfato, polvo 10X, pH 7,4, Fisher BioReagents > Paquete de láminas; 2 x 1 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido