Learn More
PBS, solución 10X, grado de biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
For biological research. Thermo Scientific™ PBS, 10X Solution, Molecular Biology Grade is 0.2μm filtered and dispensed into durable, square nalgene bottles and upright carton.
Marca: Thermo Scientific J75889.K2
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Consta de 80.6mM fosfato de sodio, 19,4mm fosfato de potasio, 27mm KCl y 1,37M NaCl en DH2O de alta pureza
- Se filtran y dispensan en frascos cuadrados y duraderos Nalgene y en cartón vertical con una cómoda boquilla dispensadora
- Diluya a 1x con dH20 de alta pureza para una solución compuesta de 10mm de fosfato
Especificaciones
1 L | |
80,6 mM fosfato de sodio, 19,4 mm fosfato de potasio, 27 mM KCl y 1,37 M NaCl en dH2O de alta pureza | |
7,4 | |
Solución |
Título del producto
PBS, solución 10X, grado de biología molecular, Thermo Scientific Chemicals > 1 l; Frasco Nalgene