Learn More
PBS, solución salina tamponada con fosfato, polvo 1X, pH 7,4, Fisher BioReagents
39.90€ - 152.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
Tipo de empaquetado | Frasco de polietileno |
Formulario | Polvo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10316743
|
Fisher BioReagents
BP661-10 |
98,9 gramos (solución de 10 l) |
39.90€
98.90 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10562765
|
Fisher BioReagents
BP661-50 |
492 gramos (para solución de 50 l) |
152.00€
492 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Reactivos ligados a las Ciencias de la Vida• Una amplia gama de productos para aplicaciones en biología molecular y en bioquímica
• PBS 1 X
Especificaciones
Blanco | |
Temperatura ambiente | |
Frasco de polietileno | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PBS Phosphate Buffered Saline
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
PBS, solución salina tamponada con fosfato, polvo 1X, pH 7,4, Fisher BioReagents