Descripción
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. La PBS está formulada sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular.Ofrecemos una gran variedad de formulaciones PBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. La formulación completa está disponible.
Sistema cGMP de fabricación y calidad
La solución PBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones, conformes con cGMP, ubicadas en Grand Island, Nueva York. Las instalaciones están registradas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como fabricante de productos sanitarios y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de PBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Escocia (70011-036). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Sin piruvato sódico | |
De 5 °C a 30 °C | |
Solución salina tamponada con fosfato | |
Cultivo de células de mamífero | |
7,2 |
500 mL | |
1 X | |
500 ml | |
De 280 a 320 mOsm/kg | |
Líquido |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción mensual de productos químicos
Aproveche nuestras exclusivas promociones mensuales en productos químicos de alta calidad.Promo Code: 24198Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Título del producto
Gibco™ PBS, pH 7,2 > 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido