Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
Código de producto. p-7076139
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
10 L
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
10 litros
5 litros
500 ml
paquete de 10
Código de producto. 11593377
Marca: Gibco™ 10010015
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
  • Una solución salina equilibrada utilizada para una variedad de aplicaciones de cultivo celular. 
  • Esta PBS (solución salina tamponada con fosfato) está formulada sin calcio ni magnesio para aclarar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 1 x
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 7,3 hasta 7,5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril con filtro
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 280 - 315 mOsm/kg
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.