Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
Descripción
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
El PBS (solución salina tamponada con fosfato) está formulado sin calcio ni magnesio para aclarar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Esta solución de PBS se fabrica sin calcio, magnesio ni rojo fenol. Está disponible la formulación completa.
- Sin material de origen animal
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con fosfato |
| Color | Transparente |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Lavado de células antes de la disociación; dilución de células para contar y preparar reactivos; transporte de células o tejidos |
| pH | 7,4 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 1000 mL |
| Tipo de solución | Solución salina tamponada con fosfato |
| Envase | Bottle |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.