Learn More
PBS, solución salina tamponada con fosfato, solución 10X, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10649743
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1L
4 l
20 l
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Poly Cube
Tamaño de la unidad:
1 LT
20 LT
4 litros
500 ML
Código de producto. 10649743
Marca: Fisher BioReagents BP39920
Solicitar formato a granel o personalizado
Tampón de uso habitual
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución 10X PBS concentrada de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite
  • La solución 10X contiene 1,37 M de NaCl, 0,027 M de KCl y 0,119 M de fosfatos
  • El pH de una solución 1X hecha a partir de esta solución concentrada es de ∼ 7,4. Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X PBS de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819
  • Se ha filtrado y analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • PBS se utiliza en muchas aplicaciones bioquímicas para mantener el pH
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Concentración 10 X
Forma física Líquido
Cantidad 20 l
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato
Envase Poly Cube
Grado Bioquímica