Learn More
PBS, solución salina tamponada con fosfato, solución 10X, Fisher BioReagents
Tampón de uso habitual
30.75€ - 176.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
---|---|
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10649743
|
Fisher Bioreagents
BP399-20 |
20 l | Poly Cube |
176.00€
20 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12899712
|
Fisherbrand
|
4 l | Poly Cube |
65.95€
4 litros |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10204733
|
Fisher Bioreagents
BP399-1 |
1L | Frasco de polietileno Nalgene |
41.50€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10468543
|
Fisher Bioreagents
BP399-500 |
500mL | Frasco de polietileno |
30.75€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Tampón de uso habitual
Solución tampón de fosfato estándar y concentrada.Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Líquido |