Learn More
PBS, solución salina tamponada con fosfato, solución 1X, pH 7,4, Fisher BioReagents™
Marca: Fisher BioReagents BP2438-20
175.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
PBS, solución salina tamponada con fosfatos, solución 1X, pH 7,4
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X PBS de Fisher BioReagents lista para su uso
- Elimina la molestia de la dilución de las soluciones madre o pesar y mezclar componentes individualmente
- La solución 1X contiene 0,137 M de NaCl, 0,0027 M de KCl y 0,0119 M de fosfatos
- Se ha filtrado y analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- PBS se utiliza en muchas aplicaciones bioquímicas para mantener el pH
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
de 0 °C | |
Desde 7,3 hasta 7,5 |
Poly Cube | |
20 l | |
Líquido |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
246191 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | BP2438-20,BP2438-4 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31