Learn More
PBS, solución salina tamponada con fosfato, solución 1X, pH 7,4, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10173433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 l
20 l
Tamaño de la unidad:
20 LT
4 LT
10173433 4 l 4 LT
10091403 20 l 20 LT
2 options
Product Code. 10173433
Brand: Fisher BioReagents BP24384
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
PBS, solución salina tamponada con fosfatos, solución 1X, pH 7,4
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X PBS de Fisher BioReagents lista para su uso
  • Elimina la molestia de la dilución de las soluciones madre o pesar y mezclar componentes individualmente
  • La solución 1X contiene 0,137 M de NaCl, 0,0027 M de KCl y 0,0119 M de fosfatos
  • Se ha filtrado y analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • PBS se utiliza en muchas aplicaciones bioquímicas para mantener el pH
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punto de fusión de 0 °C
pH Desde 7,3 hasta 7,5
Forma física Líquido
Cantidad 4 l
Envase Poly Cube