Learn More
MP Biomedicals™ Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS)
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 comprimidos
200 comprimidos
500 comprimidos
Tamaño de la unidad:
100 tabletas
200 tabletas
500 tabletas
Descripción
- No es necesario pesar y mezclar productos químicos
- Simplemente disuelva las pastillas de PBS en agua
- Una pastilla disuelta en 100 ml de agua produce un tampón que contiene 0,01 M de fosfato, 0,0027 M de KCl y 0,137 M de NaCl, pH 7,4 a 25 °C
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con fosfato |
| Forma física | Tablet |
| Cantidad | 500 comprimidos |
| Fórmula molecular | ClK |
| Número MDL | MFCD00011360 |
| Incluye | Sin calcio, sin magnesio |
| Clave InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].[K+] |
| Nombre IUPAC | cloruro potásico |
| Peso molecular (g/mol) | 74.55 |