Learn More
MP Biomedicals™ Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS)
Las pastillas de tampón fosfato salino (PBS) son una mezcla salina equilibrada destinada a obtener una fácil preparación de tampón PBS en una variedad de aplicaciones, incluida la preparación de reactivos, células diluyentes para citometría de flujo y reactivo de cultivo celular.
Marca:  MP Biomedicals™ 092810306
205.51 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17378783
  • 261.00€ / 200 tabletas
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • No es necesario pesar y mezclar productos químicos
  • Simplemente disuelva las pastillas de PBS en agua
  • Una pastilla disuelta en 100 ml de agua produce un tampón que contiene 0,01 M de fosfato, 0,0027 M de KCl y 0,137 M de NaCl, pH 7,4 a 25 °C
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin calcio, sin magnesio
200 comprimidos
MFCD00011360
[Cl-].[K+]
74.55
Solución salina tamponada con fosfato
ClK
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
cloruro potásico
Tablet
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
MP Biomedicals™ Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS) > Pastillas de tampón fosfato salino (PBS), 200 pastillas