Learn More
Pastillas de PBS, solución salina tamponada con fosfato, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10388739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 comprimidos
Tamaño de la unidad:
100 GR
10388739 100 comprimidos 100 GR
1 options
Código de producto. 10388739
Marca: Fisher BioReagents BP2944100
Solicitar formato a granel o personalizado
Pastillas de solución salina tamponada con fosfato, número de CAS-7647-14-5, 7447-40-7, 100 comprimidos, transparentes, grises, blancas, 1,6 cm (0,625 in), 600 SEG máx., PRECAUCIÓN
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de pastillas de PBS Fisher BioReagents
  • Elimine la molestia de pesar y mezclar componentes individuales
  • Una tableta disuelta en 200 ml de agua produce un tampón que contiene 0,01 M de fosfato, 0,0027 M de KCl y 0,137 M de NaCl, pH 7.4 a 25 °C
  • El frasco contiene 100 tabletas
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
pH Desde 7,2 hasta 7,6
Forma física Sólido
Cantidad 100 comprimidos
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato
Envase Frasco de polietileno